Få mere at vide
DDD, DDE and DDT Organochlorine Pesticides Mixture 250 μg/mL in Toluene/Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane/Toluene |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDD 250 μg/mL∣2,4'-DDE 250 μg/mL∣2,4'-DDT 250 μg/mL |