Få mere at vide
DCP-LA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494208 10 mg
16486927 5 mg
16442996 25 mg
16431109 1 mg
16430557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494208 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108599
MedChemExpress DCP-LA (FR236924), a linoleic acid derivative, selectively and directly activates PKCε.
DCP-LA (FR236924), a linoleic acid derivative, selectively and directly activates PKCε.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DCP-LA
Fysisk form Liquid
CAS 28399-31-7
Farve Colorless
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H36O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym FR236924
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (16.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCCCCCCC1C(CC2C(CCCCC)C2)C1
Molekylvægt (g/mol) 308.5
Formel vægt 308.5
Procent renhed 98.0%