Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DCG IV
Beskrivelse
DCG IV is a presynaptic depressant; highly potent agonist for group II mGlu receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2 S,2 'R,3 'R)-2-(2 ',3 '-Dicarboxycyclopropyl)glycine |
| CAS | 147782-19-2 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in water |
| Mål | Group II mGluR Agonists |
| Molekylær formel | C7H9NO6 |
| Formel vægt | Observed MW: 203.15 |
| Renhed | 98% |
For Research Use Only