missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ dCeMM2
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18797026
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18797026 10 mg
18769546 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18797026 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7525/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Molecular glue Degrader; induces ubiquitination and degradation of cyclin K

dCeMM2 is a molecular glue degrader. Induces ubiquitination and degradation of cyclin K by eliciting an interaction of CDK12-cyclin K with a CRL4B ligase complex. dCeMM2 displays near-total degradation of protein at 2.5 μM within 2h. Cell-permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5 H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
CAS 296771-07-8
Mængde 10 mg
Mål Molecular Glues
Molekylær formel C16H11ClN6OS
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.