missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DCEBIO
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18075162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18075162 50 mg
18054082 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18075162 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1422/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Activates Cl- conductance and hKCa3.1 channels

DCEBIO is a stimulates Cl- secretion via the activation of hKCa3.1 (IK1) potassium channels and an apical Cl- conductance carried by the CFTR channel. More potent than its analog 1-EBIO (Cat. No. 1041).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 60563-36-2
Analyseprocentområde >99%
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C9H8Cl2N2O
Formel vægt Observed MW: 231.08

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.