Få mere at vide
R&D Systems™ DCA
Artikelnummer. 18732694
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18732694 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732694 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2755/100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) inhibitor
Inhibitor of mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Shifts pyruvate metabolism from glycolysis and lactate production to glucose oxidation in the mitochondria. Induces mitochondrial-dependent apoptosis and reverses the inhibition/downregulation of KV1.5 channels in cancer but not normal cells. Decreases tumor growth in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DCA
CAS 2156-56-1
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C2HCl2NaO2
Formel vægt 150.92
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 150.92