Få mere at vide
DC661, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495366 100 mg
16484498 10 mg
16480136 2 mg
16433116 25 mg
16407227 5 mg
16400817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16495366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111621
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DC661 is a potent palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) inhibitor, inhibits autophagy, and acts as an anti-lysosomal agent. Anti-cancer activity.
DC661 is a potent palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) inhibitor, inhibits autophagy, and acts as an anti-lysosomal agent. Anti-cancer activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DC661
CAS 1872387-43-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H39Cl2N5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (113.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(CCCCCCNC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12)CCCCCCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C34
Molekylvægt (g/mol) 552.58
Formel vægt 552.58
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death