Få mere at vide
HUBER DC31 Gennemstrømningskøler
Artikelnummer. 10791734
Kølekapacitet:
0,4 kW ved 15 °C, 0,35 kW (ved 0 °C, 0,1 kW ved -20 °C)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10791734
Brand: HUBER 3001.0003.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gennemstrømningskølere er designet til enkle køleapplikationer med lavt behov. De bruges almindeligvis i kombination med varmecirkulatorer til at fjerne varme for at køle en proces tilbage til stuetemperatur.
  • DC31, Flowcooler, med naturligt kølemiddel
  • Hurtig afkøling af væsker
  • Ideel til modkøling eller som erstatning for kølevand
  • Nem betjening
  • Kompakt, pladsbesparende konstruktion
  • Robust hus med bærehåndtag
  • Temperaturområde: -30 °C til 50 °C
  • Kølekapacitet (15 °C): 0,4W
  • Kølekapacitet (0 °C): 0,35kW
Tekniske data
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Kølekapacitet 0,4 kW ved 15 °C, 0,35 kW (ved 0 °C, 0,1 kW ved -20 °C)
Temperaturområde -30 °C til +50 °C
Model- DC31
Kølemiddel R290
Bredde (metrisk) 250 mm
Højde (metrisk) 415 mm
Dybde (metrisk) 310 mm
Vægt (metrisk) 23 kg
Elektriske krav 220-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz