Få mere at vide
HUBER DC30 Gennemstrømningskøler
Artikelnummer. 10791544
Skift visning
Kølekapacitet:
0,2 kW ved 15 °C, 0,15 kW (ved 0 °C, 0,07 kW ved -20 °C)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kølekapacitet Pakningsstørrelse
10791544 0,2 kW ved 15 °C, 0,15 kW (ved 0 °C, 0,07 kW ved -20 °C) Hver
1 options
Artikelnummer. 10791544 Leverandør HUBER Leverandørnr. 3000.0003.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24840.00 DKK
    20537.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 4302.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Gennemstrømningskølere er designet til enkle køleapplikationer med lavt behov. De bruges almindeligvis i kombination med varmecirkulatorer til at fjerne varme for at køle en proces tilbage til stuetemperatur.
  • DC30, Flowcooler, med naturligt kølemiddel
  • Hurtig afkøling af væsker
  • Ideel til modkøling eller som erstatning for kølevand
  • Nem betjening
  • Kompakt, pladsbesparende konstruktion
  • Robust hus med bærehåndtag
  • Temperaturområde: -30 °C til 50 °C
  • Kølekapacitet (15 °C): 0,2kW
  • Kølekapacitet (0 °C): 0,15kW
Tekniske data
Kølekapacitet 0,2 kW ved 15 °C, 0,15 kW (ved 0 °C, 0,07 kW ved -20 °C)
Temperaturområde -30 °C til +50 °C
Model- DC30
Kølemiddel R290
Bredde (metrisk) 190 mm
Højde (metrisk) 360 mm
Dybde (metrisk) 250 mm
Vægt (metrisk) 16 kg
Elektriske krav 230 V 1 ~50 Hz 1,4 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz