Få mere at vide
DC_517, MedChemExpress
Beskrivelse
DC_517 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 1.7 μM and 0.91 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DC_517 |
| CAS | 500017-70-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H35N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (98.88 mM) |
| SMIL | OC(CNC(C)C)COC(CN1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CN(C4=CC=CC=C45)C6=C5C=CC=C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.65 |
| Formel vægt | 505.65 |
| Vis mere |