missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DC 260126
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18785768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18785768 50 mg
18709967 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18785768 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5357/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

FFA1 (GPR40) antagonist

DC 260126 is a free fatty acid receptor 1 (FFA1/GPR40) antagonist. Inhibits FFA-induced increases in intracellular Ca2+ levels and suppresses palmitic acid potentiated glucose-stimulated insulin secretion in Min6 pancreatic β cells in vitro. Decreases serum insulin levels, improves insulin sensitivity and reduces the number of apoptotic pancreatic β cells in obese diabetic (db/db) rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Butylphenyl)-4-fluorobenzenesulfonamide
CAS 346692-04-4
Mængde 50 mg
Mål Free Fatty Acid Receptor Antagonists
Molekylær formel C16H18FNO2S
Formel vægt 307.38
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.