Få mere at vide
DC-05, MedChemExpress
Beskrivelse
DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DC-05 |
| CAS | 890643-16-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (260.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(CNCCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CN(C3=CC=CC=C34)C5=C4C=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.49 |
| Formel vægt | 383.49 |
| Vis mere |