missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DBU, TRC

Artikelnummer. 30004063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
150 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004063 10 g
30008923 50 g
30008093 150 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41709010G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6674-22-2
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene
Formel vægt 152.1313
InChI formel InChI=1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine
Molekylær formel C9 H16 N2
Molekylvægt (g/mol) 152.24
Procent renhed >95%
Renhedsgrad noter HPLC
SMIL C1CCN2CCCN=C2CC1
Synonym 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-, 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undeca-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undecene-7, 1,8-Diazabicycloundec-7-ene, 2H,3H,4H,6H,7H,8H,9H,10H-Pyrimido[1,2-a]azepine, Active D 10, Alcanpoudre DBU 70-3KG, Amicure DBUE, DBU, Dabco DBU, Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Lupragen N 700, NSC 111184, NSC 230466, PC CAT DBU, Polycat DBU, San-apro, U-CAT SA 851, DBU (GR53261X)
Vis mere Vis mindre

Tekniske data

Mængde 10 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.