missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ dBRD9-A
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18085112
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085112 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18085112 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6943/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent BRD9 Degrader (PROTAC™)

dBRD9-A is a potent BRD9 Degrader (PROTAC™). Selectively binds BRD9 and elicits near complete degradation of BRD9 at nanomolar concentrations. Inhibits growth of synovial sarcoma cells in vitro and tumor progression in a synovial sarcoma xenograft mouse model. PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-((2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)(methyl)amino)-N-(8-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)octyl)acetamide
CAS 2170679-42-0
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C42H49N7O8
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.