Få mere at vide
DBPR108, MedChemExpress
Beskrivelse
DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DBPR108 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1186426-66-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H25FN4O2 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (77.07 mM) |
| SMIL | N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CC(N2CCCC2)=O)=O)C[C@@H](F)C1 |
| Vis mere |