missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DBHDA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DBHDA |
| CAS | 99584-96-0 |
| Molekylær formel | C6H10Br2N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,5-Dibromohexanediamide, NSC 126275 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12) |
| SMIL | NC(C(Br)CCC(Br)C(N)=O)=O |
| IUPAC navn | 2,5-dibromohexanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.96 |
| Formel vægt | 299.9109 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?