missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DBHDA, TRC

Artikelnummer. 30370684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370684 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD826525250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DBHDA
CAS 99584-96-0
Molekylær formel C6H10Br2N2O2
Mængde 250 mg
Synonym 2,5-Dibromohexanediamide, NSC 126275
InChI formel InChI=1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12)
SMIL NC(C(Br)CCC(Br)C(N)=O)=O
IUPAC navn 2,5-dibromohexanediamide
Molekylvægt (g/mol) 301.96
Formel vægt 299.9109
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.