missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DBG-3D Diacid, TRC

Artikelnummer. 30354449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354449 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD12030025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DBG-3D Diacid
CAS 1253792-34-5
Molekylær formel C25 H23 N5 O5
Mængde 25 mg
Synonym 4-(((5-((2-Carboxyethyl)(pyridin-2-yl)carbamoyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)amino)benzoic Acid, Dabigatran Impurity
InChI formel InChI=1S/C25H23N5O5/c1-29-20-10-7-17(24(33)30(13-11-23(31)32)21-4-2-3-12-26-21)14-19(20)28-22(29)15-27-18-8-5-16(6-9-18)25(34)35/h2-10,12,14,27H,11,13,15H2,1H3,(H,31,32)(H,34,35)
SMIL Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=O)O)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4
IUPAC navn 4-[[5-[2-carboxyethyl(pyridin-2-yl)carbamoyl]-1-methylbenzimidazol-2-yl]methylamino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 473.481
Formel vægt 473.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.