missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

dBET1, TRC

Artikelnummer. 30404088
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404088 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404088 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1200555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale dBET1
CAS 1799711-21-9
Molekylær formel C38H37ClN8O7S
Mængde 5 mg
Synonym (6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[4-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]butyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide, SG5-025
InChI formel InChI=1S/C38H37ClN8O7S/c1-19-20(2)55-38-31(19)33(22-9-11-23(39)12-10-22)42-25(34-45-44-21(3)46(34)38)17-29(49)40-15-4-5-16-41-30(50)18-54-27-8-6-7-24-32(27)37(53)47(36(24)52)26-13-14-28(48)43-35(26)51/h6-12,25-26H,4-5,13-18H2,1-3H3,(H,40,49)(H,41,50)(H,43,48,51)/t25-,26?/m0/s1
SMIL Cc1sc2c(C(=N[C@@H](CC(=O)NCCCCNC(=O)COc3cccc4C(=O)N(C5CCC(=O)NC5=O)C(=O)c34)c6nnc(C)n26)c7ccc(Cl)cc7)c1C
Molekylvægt (g/mol) 785.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.