Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DBCO-NHS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18725725
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18725725 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18725725 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7921/25
Amine reactive and azide reactive building block
DBCO-NHS is an amine reactive and azide reactive building block. It can be used for copper-free click cycloaddition reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl-11,12-didehydro-γ-oxodibenz[b,f]azocine-5(6 H)-butanoate
CAS 1353016-71-3
Mængde 25 mg
Mål Buffers, Chelators and Reagents
Molekylær formel C23H18N2O5
Renhed 0.95