Få mere at vide
IKA™ DB 5.3 Blok
Shop alle IKA produkter
Antal steder:
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas (17 mm) |
| Antal steder | 12 |
| Type | Blok |
| Bredde (metrisk) | 95 mm |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Dybde (metrisk) | 76 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 45 mm |
| Diameter (metrisk) base | 17.8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur