Få mere at vide
DB 44/814-2010 SVOC-blanding 494 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309616
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309616 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309616 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000494ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 78-93-3, 108-10-1, 67-64-1, 71-43-2, 123-86-4, 7397-62-8
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol