Få mere at vide
Dazomet, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dazomet |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2S2/c1-6-3-7(2)5(8)9-4-6/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 162.0285 |