missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DAZL Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498829 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30498829 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498829 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335406R

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

DAZL Polyclonal antibody specifically detects DAZL in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen DAZL
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DAZHSPGY-like-autosomal, DAZL1DAZ-like autosomal, DAZLA, deleted in azoospermia-like, Deleted in azoospermia-like 1, germline specific RNA binding protein, MGC26406, spermatogenesis gene on the Y-like autosomal, SPGYLADAZ homolog
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-250 of human DAZL (NP_001342.2).,, Sequence:, RSYVVPPAYSAVNYHCNEVDPGAEVVPNECSVHEATPPSGNGPQKKSVDR
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1618
Målarter Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.