Description
DAZ1 Polyclonal specifically detects DAZ1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifications
Specifications
| Antigen | DAZ1 |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | deleted in azoospermia, deleted in azoospermia 1, FLJ17175, SPGYDAZdeleted in azoospermia protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human DAZ1. |
| Quantity | 0.1 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?