Få mere at vide
Emma Safety Footwear Daytona S1P sandal
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Metalfri
- Åndbar og utrolig behagelig
- Det er ikke svært at se, hvorfor Daytona er en af Emmas mest åndbare sko. Det er et ideelt valg til varme, lukkede miljøer som dem i bilindustrien.
- Den har Emmas unikke Hydro-Tec™ antibakteriel teknologi, der fjerner fugt og sved øjeblikkeligt.
- Syntetiske, forstærkede tæer og superhurtige velcrolukninger gør Daytona til et ideelt valg til alle aktive erhverv, men især for folk, der arbejder inden for lager og logistik.
- Industrier
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Fremstilling
- Sikkerhedssko
- S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Velcro |
| Farve | Sort, Grå |
| Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
| Materiale | Nubuck |
| Størrelse | 39 |
| Passe | Standard bredde |
| Produkttype | Sikkerhedssko |