missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Davis Oxaziridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Davis Oxaziridine |
| CAS | 63160-13-4 |
| Molekylær formel | C13H11NO3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-(Phenylsulfonyl)-3-phenyloxaziridine, 2-(Benzenesulfonyl)-3-phenyloxaziridine, 3-Phenyl-2-(phenylsulfonyl)-1,2-oxaziridine, 3-Phenyl-2-phenylsulfonyloxaziridine, 3-Phenyl-N-phenylsulfonyloxaziridine, N-(Phenylsulfonyl)phenyloxaziridine, N-Benzenesulfonyl-3-phenyloxaziridine, NSC 268112 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3S/c15-18(16,12-9-5-2-6-10-12)14-13(17-14)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,13H |
| SMIL | O=S(=O)(N1OC1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-(benzenesulfonyl)-3-phenyloxaziridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.3 |
| Formel vægt | 261.046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?