Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Davies kondensator med GL gevind
Artikelnummer. 11516974
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 24/29
Artikelnummer. Standard konusled nr
11516974 NS 24/29
1 options
Artikelnummer. 11516974 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05215313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    1077.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 292.30 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Davies kondensatorer til kondensering af dampe
  • Davies kondensatorer til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med dobbelt størrelse køleområde
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Oversigt Køleoverflade - 460 cm²
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale DURAN™ Slange