Få mere at vide
Emma Safety Footwear Dave S3 sko
Artikelnummer. 17532626
Skift visning
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17532626 44
17582616 39
17592616 40
17502626 41
17512626 42
17522626 43
17542626 45
17552626 46
17562626 47
17572626 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17532626 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM96654944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.94 DKK
    787.10 DKK / 1 par
    Spare 299.84 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Hvis sneakers er det, du foretrækker at have på, men du har brug for en mere sikker sko til arbejdet, skal du ikke lede længere end til Dave.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Meral fri
  • Den streetborn sikkerhedssko. Hvis sneakers er det, du foretrækker at have på, men du har brug for en mere sikker sko til arbejdet, skal du ikke lede længere end til Dave.
  • En kompromisløs metalfri sikkerhedssko, der ligner og føles som en klassisk sneaker.
  • Den har fået sit navn fra den stærkt støttende forstærkede hæl.
  • Denne hæl sammen med skoens forstærkede, stødabsorberende sål holder ankler, skinneben og led fri for stress og skader.
  • DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
  • Industrier:
    • Logistik& transportere
    • Elektronik
    • Konstruktion& teknologi
    • Fremstilling
    • Natur& miljø
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Brun
Til brug med (applikation) Logistik og Transport, Elektronik, Byggeri og Teknik, Fremstilling, Natur og Miljø
Liner materiale Hydro-Tec Antibakteriel
Materiale Nubuck, Olieret Nubuck
Størrelse 44
Passe Standard bredde
Ankel stil Lavt skåret
Produkttype Sikkerhedssko