Få mere at vide
Daurisoline, MedChemExpress
Beskrivelse
Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daurisoline |
| CAS | 70553-76-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H42N2O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R,R)-Daurisoline |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (163.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC2=C(C=C1OC)CCN(C)[C@@H]2CC3=CC=C(O)C(OC4=CC=C(C[C@H]5N(C)CCC6=C5C=C(OC)C(OC)=C6)C=C4)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 610.74 |
| Vis mere |