Få mere at vide
Dauricine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dauricine |
| CAS | 524-17-4 |
| Molekylær formel | C38H44N2O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [R-(R*,R*)]-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]-2-[4-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]phenoxy]phenol, 4-[[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]phenoxy]phenol, NSC 36413 |
| InChI formel | InChI=1S/C38H44N2O6/c1-39-15-13-26-20-35(42-3)37(44-5)22-29(26)31(39)17-24-7-10-28(11-8-24)46-34-19-25(9-12-33(34)41)18-32-30-23-38(45-6)36(43-4)21-27(30)14-16-40(32)2/h7-12,19-23,31-32,41H,13-18H2,1-6H3/t31-,32-/m1/s1 |
| SMIL | COc1cc2CCN(C)[C@H](Cc3ccc(Oc4cc(C[C@H]5N(C)CCc6cc(OC)c(OC)cc56)ccc4O)cc3)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 4-[[(1R)-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-1-yl]methyl]-2-[4-[[(1R)-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-1-yl]methyl]phenoxy]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 624.77 |
| Formel vægt | 624.3199 |