Få mere at vide
Daunorubicin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18053360
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18053360 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053360 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0284.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Daunorubicin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Analyt- eller komponentnavne Daunorubicin hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H29 N O10 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Epirubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicin Imp. D (EP), Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Doxorubicin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Doxorubicin Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C
IUPAC navn (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 563.98
Mængde 250 mg
Formel vægt 563,1558 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.