Få mere at vide
Daun02, MedChemExpress
Beskrivelse
Daun02 is a prodrug of the topoisomerase inhibitor Daunorubicin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daun02 |
| CAS | 290304-24-4 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C41H44N2O20 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (113.02 mM) |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)OC2=CC=C(C=C2[N+]([O-])=O)COC(N[C@@H]3[C@@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4C[C@](C(C)=O)(CC5=C(C(C(C6=C7C(OC)=CC=C6)=O)=C(C(O)=C54)C7=O)O)O)C)O)=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 884.79 |
| Formel vægt | 884.79 |
| Vis mere |