Få mere at vide
Daucosterol, MedChemExpress
Beskrivelse
Daucosterol is a natural sterolin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daucosterol |
| CAS | 474-58-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H60O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Eleutheroside A β-Sitosterol β-D-glucoside |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (5.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]([C@]3([H])CC2)([H])CC=C([C@]3(C)CC4)C[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 576.85 |
| Vis mere |