Få mere at vide
Datelliptium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440856
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
20 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16440856 20 mg
16410359 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16440856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00337
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Datelliptium chloride is a DNA-intercalating agent derived from ellipticine, with anti-tumor activities.
Datelliptium chloride is a DNA-intercalating agent derived from ellipticine, with anti-tumor activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Datelliptium chloride
CAS 105118-14-7
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28ClN3O
Mængde 20 mg
Opløselighedsinformation H2O : 41.67 mg/mL (104.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C2C(NC3=C2C=C(O)C=C3)=C(C)C4=CC=[N+](CCN(CC)CC)C=C41.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 397.94
Formel vægt 397.94
Procent renhed 98.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death