Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dataudgange til frysere med ultralav temperatur
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Produktion
RS-232-udgang
Spænding:
0/1 V
0/5 V
4-20 mA
Beskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Dataudgange til frysere med ultralav temperatur med en række forskellige frysere med ultralav temperatur for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
RS-232:
- RS-232 og 4-40mA analoge udgange er standard på Thermo Scientific™ Forma™ 8600 serie frysere. Disse ekstra muligheder er designet til at opfylde specifikke behov.
- RS-232 tillader tilslutning til en computer, optager eller uafhængig overvågningsenhed RS-485 tillader direkte forbindelse til Model 1535 Monitor/Alarm System
Bemærk:
RS-232 er ikke kompatibel med Forma Model 1535 Monitor/Alarmsystem.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Produktion |
| Til brug med (udstyr) | Revco™ CxF, HERAfreeze™ HFC, Model 1535 Monitor/Alarmsystem, TSC serien |
| Overvågningsmuligheder | Alarm, optager |
| Spænding | 0/1 V |