Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dataudgange til frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 11339301 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Produktion
RS-232 Output
Spænding:
0/1 V
0/5 V
4-20mA
Artikelnummer. 11339301
Brand: Thermo Scientific™ 195899
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integrere Thermo Scientific™ Dataudgange til frysere med ultralav temperatur med en række forskellige frysere med ultralav temperatur for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
Integrere Thermo Scientific™ Dataudgange til frysere med ultralav temperatur med en række forskellige frysere med ultralav temperatur for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
RS-232:
  • RS-232 og 4-40mA analoge udgange er standard på Thermo Scientific™ Forma™ 8600 serie frysere. Disse ekstra muligheder er designet til at opfylde specifikke behov.
  • RS-232 tillader tilslutning til en computer, optager eller uafhængig overvågningsenhed RS-485 tillader direkte forbindelse til Model 1535 Monitor/Alarm System
Bemærk:
RS-232 er ikke kompatibel med Forma Model 1535 Monitor/Alarmsystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Produktion
Til brug med (udstyr) Revco™ CxF, HERAfreeze™ HFC, Model 1535 Monitor/Alarmsystem, TSC serien
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Spænding 0/5 V