Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til miljøkamre og inkubatorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Diagrampapir
Dobbelt pen
Enkelt pen
Type:
Tilbehør, søkortskrivere og papir
Installation:
Fabriksinstalleret
Kunde installeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til dit miljøkammer eller inkubator for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kortpapir til kortskrivere med enkelt pen |
| Til brug med (udstyr) | Miljøkamre og inkubatorer |
| Belysning | LED |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +70 °C |
| Type | Tilbehør, søkortskrivere og papir |
| Installation | Kunde installeret |
| Model- | Diagrampapir |