Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til miljøkamre og inkubatorer
Artikelnummer. 15583761 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Diagrampapir
Dobbelt pen
Enkelt pen
Type:
Tilbehør, søkortskrivere og papir
Installation:
Fabriksinstalleret
Kunde installeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15583761
Brand: Thermo Scientific™ 201147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integrere Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til dit miljøkammer eller inkubator for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dobbelt pen, 6 tommer. 7-dages kortoptagere; 0° til 60 °C (32° til 140 °F)
Til brug med (udstyr) Miljøkammer (3948 og 3907)
Belysning LED
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 60 °C
Type Tilbehør, søkortskrivere og papir
Installation Kunde installeret
Model- Dobbelt pen