Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til miljøkamre og inkubatorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Diagrampapir
Dobbelt pen
Enkelt pen
Type:
Tilbehør, søkortskrivere og papir
Installation:
Fabriksinstalleret
Kunde installeret
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Integrere Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til dit miljøkammer eller inkubator for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Dobbelt pen, 6 tommer. 7-dages kortoptagere; 0° til 60 °C (32° til 140 °F) |
| Til brug med (udstyr) | Miljøkammer (3948 og 3907) |
| Belysning | LED |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 60 °C |
| Type | Tilbehør, søkortskrivere og papir |
| Installation | Fabriksinstalleret |
| Model- | Dobbelt pen |