Få mere at vide
BINDER™ Data Logger Kit
Shop alle BINDER produkter
Model-:
TH 70
TH 70/70
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Storage capacity: 64,000 values
- Measuring interval: 1 second to 3 hours
- Calibration certificate
- Ambient conditions: -35°C to 55°C
- Power supply: 1 lithium battery, 3.6V
- Status display for power supply
- Holder for Data Logger
- Cable access port aid
- Sensor holder
- Includes 2 m extension cable
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Temperature and Humidity Datalogger |
| Inkluderer | 1 data logger, 2 attachable combined humidity/temperature sensors, 2 m extension cable and 1 fixture for mounting |
| Model- | TH 70/70 |
| Til brug med (applikation) | Temperature and Humidity |
| Til brug med (udstyr) | Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC |
| Fugtighedsområde | 0% to 100% RH |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to +70°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 110 x 35 x 85 mm |