Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Datakommunikationskabel til laboratorievægte
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Velegnet til følgende laboratorievægte:
- Secura™
- Quntix™
- Practum™
- Mini USB til RS232. 25-benet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Secura, Quintix , Practum Laboratoriebalance |
| Inkluderer | USB/RS232 25-bens stik |
| Type | USB/RS232 |