Få mere at vide
SI Analytics™ Datakabel
Artikelnummer. 10730813 Shop alle SI Analytics produkter
Til brug med (udstyr):
TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace eller Mettler AB-S, PG-seriens vægte
Artikelnummer. 10730813
Brand: SI Analytics™ 285223594
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Datakabel, 1,5 m længde til brug med TitroLine™ titratorer og Mettler-vægte
  • 1,5 m længde
  • For TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF sporvægte eller Mettler AB-S, PG serievægte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Datakabel 1,5 m
Længde (metrisk) 1.5 m
Til brug med (udstyr) TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace eller Mettler AB-S, PG-seriens vægte