Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Software til dataopsamling
Artikelnummer. 17156324 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Inkluderer:
Cailbration, Software CD og 6 ft. Kabler (USB , seriel og instrumentforbindelse)
Artikelnummer. Inkluderer
17156324 Cailbration, Software CD og 6 ft. Kabler (USB , seriel og instrumentforbindelse)
1 options
Artikelnummer. 17156324 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 9008021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00 DKK
    3406.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 703.50 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Complete Data Acquisition Software gør det muligt at vise og lagre måleaflæsninger på en pc fra op til 8 enheder ad gangen.
  • Vis og gem måleaflæsninger på en pc fra op til 8 enheder ad gangen
  • Datafangst kører i baggrunden, hvilket gør det muligt for brugere at arbejde på andre programmer samtidigt
  • Indstil hørbare og visuelle meddelelsesalarmer, eller send straks en e-mail, hvis der opstår en over-/undertilstand
  • Software kan bruges til at tilslutte en måler direkte til pc via kabel
  • Tjek softwarespecifikationstabellerne for målerkompatibilitet
Tekniske data
Type Software til dataopsamling
Display Type Ingen skærm
Oversigt Software til dataopsamling med USB Kabel og kalibrering
Inkluderer Cailbration, Software CD og 6 ft. Kabler (USB , seriel og instrumentforbindelse)
Til brug med (udstyr) 90080-09, 03313-65, 03313-66, 37804-06, 37804-07 (Traceable™ 4000, 4080, 4085, 6412, 6413)