Få mere at vide
Dasatinib N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052619
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052619 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052619 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dasatinib N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dasatinib N-Oxide
CAS 910297-52-8
Analyt- eller komponentnavne Dasatinib N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 Cl N7 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxido-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxido-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(34-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)29-6-8-30(33,9-7-29)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CC[N+]([O-])(CCO)CC4)s2
IUPAC navn N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 504
Mængde 25 mg
Formel vægt 503.1506 g/mol