Få mere at vide
Dasatinib monohydrat, Mikromol™
Beskrivelse
Dasatinib-monohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dasatinib monohydrate |
| CAS | 863127-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dasatinib monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H26 Cl N7 O2 S . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, hydrate (1:1), 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, monohydrate (9CI), BMS 35482503, Dasatinib hydrate, Dasatinib monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2 |
| SMIL | O.Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4 |
| IUPAC navn | N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazol-5-carboxamid; Hydrate |
| Vis mere |