Få mere at vide
Dasatinib-d8 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dasatinib-d8 N-Oxide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(34-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)29-6-8-30(33,9-7-29)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)/i6D2,7D2,8D2,9D2 |