Få mere at vide
Dasatinib Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dasatinib Carboxylic Acid |
| CAS | 910297-53-9 |
| Molekylær formel | C22 H24 Cl N7 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Piperazineacetic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 4-[6-[[5-[[(2-Chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazineacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN7O3S/c1-13-4-3-5-15(23)20(13)28-21(33)16-11-24-22(34-16)27-17-10-18(26-14(2)25-17)30-8-6-29(7-9-30)12-19(31)32/h3-5,10-11H,6-9,12H2,1-2H3,(H,28,33)(H,31,32)(H,24,25,26,27) |
| SMIL | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CC(=O)O)CC4 |
| IUPAC navn | 2-[4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.99 |
| Formel vægt | 501.135 |