missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dasatinib Carbaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30352481
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352481 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD322390100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dasatinib Carbaldehyde
CAS 2112837-79-1
Molekylær formel C21 H22 Cl N7 O2 S
Mængde 100 mg
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formyl-1-piperazinyl)-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- (ACI), N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formyl-1-piperazinyl)-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide (ACI)
InChI formel InChI=1S/C21H22ClN7O2S/c1-13-4-3-5-15(22)19(13)27-20(31)16-11-23-21(32-16)26-17-10-18(25-14(2)24-17)29-8-6-28(12-30)7-9-29/h3-5,10-12H,6-9H2,1-2H3,(H,27,31)(H,23,24,25,26)
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CC4)C=O)s2
IUPAC navn N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formylpiperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 471.96
Formel vægt 471.1244
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.