Få mere at vide
Dasabuvir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dasabuvir |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27N3O5S/c1-26(2,3)22-15-20(29-11-10-23(30)27-25(29)31)14-21(24(22)34-4)18-7-6-17-13-19(28-35(5,32)33)9-8-16(17)12-18/h6-15,28H,1-5H3,(H,27,30,31) |
| Formel vægt | 493.1671 |